Få mere at vide
Dexamethasone EP Impurity E, Mikromol
Artikelnummer. 30462995
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30462995 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30462995 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.05
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexamethasone EP Impurity E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
CAS 13209-41-1
Analyt- eller komponentnavne 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, VBP 15, Dexamethasone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Mængde 50 mg
Formel vægt 356.1988 g/mol