missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexamethasone Dipropionate, TRC

Artikelnummer. 30004277
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004277 50 mg
30005545 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29881550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55541-30-5
Molekylær formel C28 H37 F O7
Molekylvægt (g/mol) 504.59
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 17,21-dipropionate, Dexamethasone dipropionate, Methaderm, ST 12, THS 101
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dexamethasone Dipropionate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19+,20+,21+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Formel vægt 504.2523
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.