Få mere at vide
Dexamethasone-Delta17,20 21-Aldehyde, TRC
Artikelnummer. 30041148
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041148 25 mg
30040938 50 mg
30040394 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29879025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6762-51-2
Molekylær formel C22 H27 F O4
Molekylvægt (g/mol) 374.45
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, 9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
IUPAC navn 2-(9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene)-2-hydroxyacetaldehyde
SMIL F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)C(=C(C=O)O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E/Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 374.1893
Procent renhed >95%