missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dexamethasone-Delta17,20 21-Aldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E/Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 374.1893 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?