Få mere at vide
Dexamethasone-biotin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexamethasone-biotin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H53FN4O6S/c1-21-17-25-24-12-11-22-18-23(42)13-14-33(22,2)35(24,37)28(43)19-34(25,3)36(21,47)31(45)39-16-8-4-7-15-38-29(44)10-6-5-9-27-30-26(20-48-27)40-32(46)41-30/h13-14,18,21,24-28,30,43,47H,4-12,15-17,19-20H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45)(H2,40,41,46)/t21-,24+,25+,26+,27+,28+,30+,33+,34+,35+,36+/m1/s1 |
| Formel vægt | 688.367 |