missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexamethasone-biotin, TRC

Artikelnummer. 30359514
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359514 10 mg
30361753 2.5 mg
30361837 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29876510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 85679-56-7
Molekylær formel C36 H53 F N4 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 688.89
Synonym N-[5-[[[(11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-yl]carbonyl]amino]pentyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-N-[5-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]pentyl]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]5SC[C@@H]6NC(=O)N[C@H]56

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dexamethasone-biotin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H53FN4O6S/c1-21-17-25-24-12-11-22-18-23(42)13-14-33(22,2)35(24,37)28(43)19-34(25,3)36(21,47)31(45)39-16-8-4-7-15-38-29(44)10-6-5-9-27-30-26(20-48-27)40-32(46)41-30/h13-14,18,21,24-28,30,43,47H,4-12,15-17,19-20H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45)(H2,40,41,46)/t21-,24+,25+,26+,27+,28+,30+,33+,34+,35+,36+/m1/s1
Formel vægt 688.367
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.