Få mere at vide
Dexamethasone Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 18091640
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091640 100 mg
18090390 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD298770100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2991360-83-7
Molekylær formel C23 H31 F O5
Molekylvægt (g/mol) 406.49
Synonym (11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 11β,17α-dihydroxy-9-fluoro-16α-methylandrostane-1,4-diene-3-one-17-ylcarboxylate, 9-Fluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl ester of Dexamethasone acid, Dexamethasone Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylate
SMIL CCOC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone acid ethyl ester
Analyt- eller komponentnavne Dexamethasone acid ethyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C23H31FO5/c1-5-29-19(27)23(28)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(25)8-9-20(14,3)22(16,24)18(26)12-21(17,23)4/h8-9,11,13,16-18,26,28H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 100 mg
Formel vægt 406.2156