Få mere at vide
Dexamethasonacetat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460973
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460973 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460973 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0445.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone Acetate
CAS 1177-87-3
Analyt- eller komponentnavne Dexamethasone Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H31 F O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Betamethasone Acetate Imp. B (EP), Dexamethasone Imp. G (EP), Betamethasone Acetate Impurity B, Dexamethasone Impurity G, Dexamethasone Isonicotinate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 434.5
Mængde 10 mg
Formel vægt 434,2105 g/mol