Få mere at vide
Dexamethason, 98%
Artikelnummer. 11408217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408217 1 g 1g
11418217 5 g 5g
11428217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17590.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.15 DKK
    1235.65 DKK / 1g
    Spare 137.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-02-2 | C22H29FO5 | 392,47 g/mol
Antiinflammatorisk glukokortikoidDexamethason bruges til behandling af inflammatoriske og autoimmune tilstande såsom leddegigt og bronkospasme. Det er nyttigt til at studere apoptose, cellesignalveje og genekspression. Det er forbundet med marbofloxacin og clotrimazol og anvendes i veterinærmedicin til behandling af vanskelige øreinfektioner hos hunde. Det bruges også til at behandle heste med hævelse af de distale lemmer og generelle blå mærker i kombination med trichlormethiazid. Det er også et antiinflammatorisk glukokortikoid.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Anti-inflammatory glucocorticoidDexamethasone is used to treat inflammatory and autoimmune conditions such as rheumatoid arthritis and bronchospasm. It is useful to study apoptosis, cell signaling pathways and gene expression. It is associated with marbofloxacin and clotrimazole and finds application in veterinary medicine to treat difficult ear infections in dogs. It is also used to treat horses with swelling of of distal limbs and general bruising in combination with trichlormethiazide. It is also an anti-inflammatory glucocorticoid.
Solubility
Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-02-2
Molekylær formel C22H29FO5
Molekylvægt (g/mol) 392.47
MDL nummer MFCD00064136
InChI nøgle UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC navn (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone
Smeltepunkt ∽260°C (decomposition)
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 1 g
Beilstein 2066651
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 142943
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formel vægt 392.47
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone