Få mere at vide
Dexamethason, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10053130
Brand: Thermo Scientific Acros 230302500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Dexamethason, CAS# 50-02-2, er et syntetisk binyrekortikosteroid, der viser kraftig antiinflammatorisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Dexamethason er et syntetisk binyreglukokortikoid, der modulerer kulhydratmetabolismen, hæmmer udskillelsen af adrenokortikotropt hormon og har udtalt antiinflammatorisk aktivitet
• Dexamethason kan binde til specifikke nukleare steroidreceptorer, hæmme pro-inflammatoriske signaler, fremme anti-inflammatoriske signaler og interferere med NF-kB aktivering og apoptotiske veje
Ansøgninger
• Det kan bruges til at studere apoptose, cellesignalveje og genekspression
• Denne forbindelse viser også adrenerge, antiemetiske og antineoplastiske aktiviteter
• Det er blevet brugt som en vigtig regulator af cellulær proliferation og differentiering in vitro humane cellekulturer
• Dexamethason er blevet anvendt i dyrkningsmedier for at fremme differentieringen af fedtafledte stamceller til osteogent væv
• Det bruges til in vitro-stimulering af primære normale humane bronchiale epitelceller (NHBE) og glatte luftvejsmuskler (ASM )
• Denne forbindelse bruges for dens evne til at regulere T-cellernes overlevelse, vækst og differentiering.
• Det kan også hæmme induktionen af nitrogenoxidsyntase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-02-2
Molekylær formel C22H29FO5
Molekylvægt (g/mol) 392.47
MDL nummer MFCD00064136
InChI nøgle UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone
Smeltepunkt 255.0°C to 261.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 2945
Specifik rotation + 75.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10mg/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and chloroform
Spektrofotometri 95% min. (on dried substance)
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluor-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octa]-3-hydro-cyclopenta
Formel vægt 392.46
Procent renhed 96%
Relaterede stoffer (HPLC) Passes test
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.