Generel information
•Dexamethason er et syntetisk binyreglukokortikoid, der modulerer kulhydratmetabolismen, hæmmer udskillelsen af adrenokortikotropt hormon og har udtalt antiinflammatorisk aktivitet
• Dexamethason kan binde til specifikke nukleare steroidreceptorer, hæmme pro-inflammatoriske signaler, fremme anti-inflammatoriske signaler og interferere med NF-kB aktivering og apoptotiske veje
Ansøgninger
• Det kan bruges til at studere apoptose, cellesignalveje og genekspression
• Denne forbindelse viser også adrenerge, antiemetiske og antineoplastiske aktiviteter
• Det er blevet brugt som en vigtig regulator af cellulær proliferation og differentiering in vitro humane cellekulturer
• Dexamethason er blevet anvendt i dyrkningsmedier for at fremme differentieringen af fedtafledte stamceller til osteogent væv
• Det bruges til in vitro-stimulering af primære normale humane bronchiale epitelceller (NHBE) og glatte luftvejsmuskler (ASM )
• Denne forbindelse bruges for dens evne til at regulere T-cellernes overlevelse, vækst og differentiering.
• Det kan også hæmme induktionen af nitrogenoxidsyntase.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dexamethasone |
| Smeltepunkt | 255.0°C to 261.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 2945 |
| Specifik rotationstilstand | + 75.00 (20.00°C c=1,dioxane) |
| Show More |
Safety and Handling
- Dexamethasone
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.