Få mere at vide
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097730
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. 16498948
Brand: Medchem Express HYN0348
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone 9,11-epoxide
CAS 24916-90-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 372.45
Formel vægt 372.45
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.