Få mere at vide
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498948
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498948 10 mg -
16489056 100 mg -
16464817 50 mg -
16441506 200 mg -
16422376 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0348
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone 9,11-epoxide
CAS 24916-90-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 372.45
Formel vægt 372.45
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation