missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexamethasone 23-Dimorpholinophosphinate, TRC

Artikelnummer. 30359149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359149 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD298845500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dexamethasone 23-Dimorpholinophosphinate
CAS 3864-50-4
Molekylær formel C30 H44 F N2 O8 P
Mængde 500 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-[(di-4-morpholinylphosphinyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-dimorpholinophosphinate (7CI)
InChI formel InChI=1S/C30H44FN2O8P/c1-20-16-24-23-5-4-21-17-22(34)6-7-27(21,2)29(23,31)25(35)18-28(24,3)30(20,37)26(36)19-41-42(38,32-8-12-39-13-9-32)33-10-14-40-15-11-33/h6-7,17,20,23-25,35,37H,4-5,8-16,18-19H2,1-3H3/t20-,23+,24+,25+,27+,28+,29+,30+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)(N5CCOCC5)N6CCOCC6
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-dimorpholin-4-ylphosphoryloxyacetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 610.65
Formel vægt 610.2819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.