missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexamethasone 21-Palmitate, TRC

Artikelnummer. 17931575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931575 250 mg
17963165 100 mg
17973045 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD298830250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14899-36-6
Molekylær formel C38 H59 F O6
Molekylvægt (g/mol) 630.87
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexadecyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Palmitate, Limethason, Limethasone, Lipotalon;
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] hexadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dexamethasone 21-Palmitate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C38H59FO6/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-34(43)45-26-33(42)38(44)27(2)23-31-30-20-19-28-24-29(40)21-22-35(28,3)37(30,39)32(41)25-36(31,38)4/h21-22,24,27,30-32,41,44H,5-20,23,25-26H2,1-4H3/t27-,30+,31+,32+,35+,36+,37+,38+/m1/s1
Formel vægt 630.4296
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.