Få mere at vide
Dexamethasone 21-Dimorpholinophosphinate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050144
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050144 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050144 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0210.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexamethasone 21-Dimorpholinophosphinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone 23-Dimorpholinophosphinate
CAS 3864-50-4
Analyt- eller komponentnavne Dexamethasone 23-Dimorpholinophosphinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H44 F N2 O8 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-[(di-4-morpholinylphosphinyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-dimorpholinophosphinate (7CI), 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-dimorpholinophosphinate
InChI formel InChI=1S/C30H44FN2O8P/c1-20-16-24-23-5-4-21-17-22(34)6-7-27(21,2)29(23,31)25(35)18-28(24,3)30(20,37)26(36)19-41-42(38,32-8-12-39-13-9-32)33-10-14-40-15-11-33/h6-7,17,20,23-25,35,37H,4-5,8-16,18-19H2,1-3H3/t20-,23+,24+,25+,27+,28+,29+,30+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)(N5CCOCC5)N6CCOCC6
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-dimorpholin-4-ylphosphoryloxyacetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 610.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 610.2819 g/mol