Få mere at vide
Dexamethasone-17-ketone (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione), Mikromol™
Artikelnummer. 30050432
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050432 25 mg
17939979 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050432 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexamethasone-17-ketone (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-Oxo Dexamethasone
CAS 1880-61-1
Analyt- eller komponentnavne 17-Oxo Dexamethasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 F O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym NSC 50909, (11beta,16alpha)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl- (7CI,8CI), 9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
InChI formel InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 332.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 332.1788 g/mol