Learn More
Dexamethasone 11,21-Diacetate, Mikromol™
Description
Dexamethasone 11,21-Diacetate
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dexamethasone 11,21-diacetate |
| CAS | 3949-26-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dexamethasone 11,21-diacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H33 F O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 11,21-diacetate (7CI,8CI), 9-Fluoro-17-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11β,21-diyl Diacetate, Dexamethasone 11,21-Diacetate, Dexamethasone Acetate Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19+,20+,22+,23+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-11-acetyloxy-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Show More |