Få mere at vide
Epredia™ Dewax og HIER Buffer L,M,H
Artikelnummer. 15220715 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Løsningstype:
Buffer - høj
Buffer - lav
Buffer - medium
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Løsningstype Pakningsstørrelse
15220715 Buffer - medium 1 L
15200715 Buffer - høj 1 L
15210715 Buffer - lav 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15220715 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA999DHBM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER)-buffere automatiserer samtidig afparaffinering, rehydrering og epitop-genfinding i Epredia™ PT modul.
Automatiseret afparaffinering (afvoksning) og rehydrering af IHC-objektglas er en ideel måde at reducere omløbstiden og forbedre slank arbejdsgang. Vandig afparaffinering er den foretrukne metode for IHC-instrumenter i dag, men giver ofte ufuldstændig afparaffinering. Dewax og Heat Induced Epitope Retrieval (HIER)-bufferne automatiserer samtidig afparaffinering, rehydrering og epitop-hentning i Epredia PT modul. Den nye proprietære formulering eliminerer manuelle trin og forbedrer ekspeditionstiden. Derudover er resultaterne i overensstemmelse med traditionelle metoder, hvilket betyder, at de hurtigt kan integreres i rutinemæssig arbejdsgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dewax og HIER Buffer
Mængde 10 x 100 mL
Løsningstype Buffer - medium
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEWAX AND HIER BUFFER M (15X CONCENTRATE) 10X100ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol, EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone