Få mere at vide
Epredia™ Dewax og HIER Buffer L,M,H
Artikelnummer. 15210715 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Løsningstype:
Buffer - høj
Buffer - lav
Buffer - medium
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Løsningstype Pakningsstørrelse
15210715 Buffer - lav 1 L
15200715 Buffer - høj 1 L
15220715 Buffer - medium 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15210715 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA999DHBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00 DKK
    4804.95 DKK / 1 L
    Spare 185.05 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER)-buffere automatiserer samtidig afparaffinering, rehydrering og epitop-genfinding i Epredia™ PT modul.
Automatiseret afparaffinering (afvoksning) og rehydrering af IHC-objektglas er en ideel måde at reducere omløbstiden og forbedre slank arbejdsgang. Vandig afparaffinering er den foretrukne metode for IHC-instrumenter i dag, men giver ofte ufuldstændig afparaffinering. Dewax og Heat Induced Epitope Retrieval (HIER)-bufferne automatiserer samtidig afparaffinering, rehydrering og epitop-hentning i Epredia PT modul. Den nye proprietære formulering eliminerer manuelle trin og forbedrer ekspeditionstiden. Derudover er resultaterne i overensstemmelse med traditionelle metoder, hvilket betyder, at de hurtigt kan integreres i rutinemæssig arbejdsgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dewax og HIER Buffer
Mængde 10 x 100 mL
Løsningstype Buffer - lav
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbol Fuchsin-Kinyoun Solution (Cold Technique)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, phenol, basic fuchsin, isopropanol, methanol