Få mere at vide
Epredia™ Dewax og HIER Buffer L,M,H
Artikelnummer. 15200715 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Løsningstype:
Buffer - høj
Buffer - lav
Buffer - medium
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Løsningstype Pakningsstørrelse
15200715 Buffer - høj 1 L
15210715 Buffer - lav 1 L
15220715 Buffer - medium 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15200715 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA999DHBH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER)-buffere automatiserer samtidig afparaffinering, rehydrering og epitop-genfinding i Epredia™ PT modul.
Automatiseret afparaffinering (afvoksning) og rehydrering af IHC-objektglas er en ideel måde at reducere omløbstiden og forbedre slank arbejdsgang. Vandig afparaffinering er den foretrukne metode for IHC-instrumenter i dag, men giver ofte ufuldstændig afparaffinering. Dewax og Heat Induced Epitope Retrieval (HIER)-bufferne automatiserer samtidig afparaffinering, rehydrering og epitop-hentning i Epredia PT modul. Den nye proprietære formulering eliminerer manuelle trin og forbedrer ekspeditionstiden. Derudover er resultaterne i overensstemmelse med traditionelle metoder, hvilket betyder, at de hurtigt kan integreres i rutinemæssig arbejdsgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dewax og HIER Buffer
Mængde 10 x 100 mL
Løsningstype Buffer - høj