Få mere at vide
Day Impex™ Glas Dewar Refill
Artikelnummer. 11867442
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
170 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11867442 170 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11867442 Leverandør Day Impex™ Leverandørnr. 210014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1459.05 DKK
    1086.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 373.03 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Designet med praktisk og sikkerhed i tankerne. Day Impex™ Glass Dewar Refill er ultra-lavevakueret for at muliggøre sikker og effektiv håndtering af alle flydende gasser, fryseblandinger og prøver.
  • Borosilikatglas indre kar
  • Ultra-lav evakueret
  • Sikker og effektiv håndtering af alle flydende gasser, fryseblandinger og prøver
Tekniske data
Dybde (metrisk) interiør 50 mm
Kapacitet (metrisk) 170 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 77 mm
Højde (metrisk) Indvendig 50mm