Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar store isoleringskolber
Artikelnummer. 10403501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 l
14 l
Højde (metrisk):
385 mm
610 mm
Dybde (metrisk) Indvendig:
275 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Dybde (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10403501 7 l 385 mm 275 mm -
10382801 14 l 610 mm 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403501 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1241
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til opbevaring og transport af temperaturfølsomme tørvarer såsom tøris. KGW Isotherm™ Dewar store isoleringskolber har et robust design lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Stor blændeåbning
  • Isoleret låg (inklusive greb)
  • Fuldt forsølvet som standard
  • Inkluderer quick release klemme
Tekniske data
Type låg låg Løs
Farve Blå
Dybde (metrisk) Indvendig 275 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 250mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) 385 mm
Inkluderer Låghåndtag/To greb
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 7 l
Materiale Aluminium