Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar Isolerede Bærekolber
Artikelnummer. p-8290030
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Type låg låg:
Blåbelagt metaldæksel
Rustfrit ståldæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10613131
Brand: KGW Isotherm™ 1213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og transport af temperaturfølsomme varer såsom tøris. KGW Isotherm™ Dewar-isolerede bærekolber har et robust design lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Køling af små prøver
  • Forsølvet og evakueret
  • Fleksible applikationer i laboratoriet
  • Inkluderer håndtag lavet af aluminium
  • Inkluderer isoleret låg, fastholdt af to fjederclips
  • Fås med enten blåcoatet metaldæksel eller rustfrit ståldæksel
Tekniske data
Type låg låg Blåbelagt metaldæksel
Diameter (metrisk) Udvendig 160mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver
Højde (metrisk) Indvendig 230mm
Højde (metrisk) 305mm
Inkluderer Isoleret låg, fastholdt af to fjederclips, håndtag
Kapacitet (metrisk) 3 l
Diameter (metrisk) Indvendig 138 mm
Materiale Borosilikatglas