Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar Isolerede Bærekolber
Artikelnummer. 10312861
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Type låg låg:
Blåbelagt metaldæksel
Rustfrit ståldæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type låg låg Pakningsstørrelse
10312861 2 l Blåbelagt metaldæksel Hver
10613131 3 l Blåbelagt metaldæksel Hver
10199410 2 l Rustfrit ståldæksel -
10017910 1 l Rustfrit ståldæksel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10312861 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1212
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og transport af temperaturfølsomme varer såsom tøris. KGW Isotherm™ Dewar-isolerede bærekolber har et robust design lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Køling af små prøver
  • Forsølvet og evakueret
  • Fleksible applikationer i laboratoriet
  • Inkluderer håndtag lavet af aluminium
  • Inkluderer isoleret låg, fastholdt af to fjederclips
  • Fås med enten blåcoatet metaldæksel eller rustfrit ståldæksel
Tekniske data
Type låg låg Blåbelagt metaldæksel
Diameter (metrisk) Udvendig 160mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver
Højde (metrisk) Indvendig 170mm
Højde (metrisk) 245mm
Inkluderer Isoleret låg, fastholdt af to fjederclips, håndtag
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Indvendig 138 mm
Materiale Borosilikatglas