missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Devimistat, MedChemExpress
Beskrivelse
Devimistat (CPI-613) is a mitochondrial metabolism inhibitor. Devimistat is a lipoic acid antagonist that abrogates mitochondrial energy metabolism to induce apoptosis in various cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Devimistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 95809-78-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H28O2S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CPI-613 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (257.34 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?