Få mere at vide
Applied Biosystems™ Udviklingsmapper (14 cm X 19 cm)
Description
- Størrelse: 14 x 19 cm
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 30 mapper |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Udviklingsmappe |