Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Udviklingskammer
Artikelnummer. 12760213 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TLC Mikrosæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12760213 TLC Mikrosæt Hver
1 options
Artikelnummer. 12760213 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 814021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Murerkrukkeformede fremkaldekamre til TLC anvendelse. Brug af små TLC plader og plader. Mål: højde 109 mm, diameter 63 mm, gevind type GL 55, glas af hydrolytisk kategori III, låget er lavet af PP med LDPE tætningsskive.
Murerkrukkeformede fremkaldekamre til TLC anvendelse. Brug af små TLC plader og plader. Mål: højde 109 mm, diameter 63 mm, gevind type GL 55, glas af hydrolytisk kategori III, låget er lavet af PP med LDPE tætningsskive.
Tekniske data
Mængde 4 Pk.
Type Udviklingskammer
Til brug med (applikation) For TLC Mikrosæt
Til brug med (udstyr) TLC Mikrosæt