Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Udviklingskammer
Artikelnummer. 10640732 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TLC Mikrosæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10640732 TLC Mikrosæt Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10640732 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 814021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    274.97 DKK / Pakke med 4
    Spare 52.03 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Murerkrukkeformede fremkaldekamre til TLC anvendelse. Brug af små TLC plader og plader. Mål: højde 109 mm, diameter 63 mm, gevind type GL 55, glas af hydrolytisk kategori III, låget er lavet af PP med LDPE tætningsskive.
Murerkrukkeformede fremkaldekamre til TLC anvendelse. Brug af små TLC plader og plader. Mål: højde 109 mm, diameter 63 mm, gevind type GL 55, glas af hydrolytisk kategori III, låget er lavet af PP med LDPE tætningsskive.
Tekniske data
Mængde 4 Pk.
Type Udviklingskammer
Til brug med (applikation) For TLC Mikrosæt
Til brug med (udstyr) TLC Mikrosæt