Få mere at vide
Devarda'S Alloy Silylation Reagent, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12337143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
12337143 Plastic powder jar 250g
1 options
Artikelnummer. 12337143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0100/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
250g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gray
CAS 8049-11-4
Smeltepunkt 550°C
Kogepunkt 1700°C
Emballage Plastic powder jar
Form Solid
Molekylær formel Al9Cu10Zn
MDL nummer 198176
InChI nøgle MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 943.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Devarda's alloy
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.