Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Devardas legering, granulat
Artikelnummer. 15472337
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472337 500 g 500g
15462337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472337 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 045526.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8049-11-4 | Al9Cu10Zn | 943,67 g/mol
Devarda's Alloy bruges som reduktionsmiddel i analytisk kemi til bestemmelse af nitrater efter deres reduktion til ammoniak under alkaliske forhold. Det bruges også i den kvantitative eller kvalitative analyse af nitrater i landbrug og jordbundsvidenskab før udviklingen af ionkromatografi. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8049-11-4
Molekylær formel Al9Cu10Zn
Molekylvægt (g/mol) 943.67
MDL nummer MFCD00198176
InChI nøgle MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
PubChem CID 16211762
IUPAC navn aluminium; kobber; zink
SMIL [Al].[Cu].[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Devarda's Alloy
Tæthed 4.355
Mængde 500 g
Form Granulær
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Let opløselig i saltsyre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Devarda's Alloy, granular
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Devardas alloy, granular