Få mere at vide
Devarda's Alloy, For analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15864550
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15864550 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15864550 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1053411000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Devarda's Alloy
CAS 8049-11-4
Udseende Gray solid
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Emballage Plastic bottle
Form Solid
Molekylær formel Al9Cu10Zn
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
InChI nøgle MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al].[Cu].[Zn]
IUPAC navn aluminum;copper;zinc
Molekylvægt (g/mol) 943.67
PubChem CID 16211762
Formel vægt 5.79. (molar mass)