Få mere at vide
Deuterosvovlsyre, 96 % min i D{2}O, 99,5 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Deutereret svovlsyre, når det behandles med benzen, bruges deuterium til at observere reaktionsforløbet ved NMR-spektroskopi, deutereret svovlsyre resulterer i en elektrofil aromatisk substitution af hydrogen med deuterium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deuterosulfuric Acid |
| Fysisk form | Væske |
| Tæthed | 1.86 |
| Brydningsindeks | 1.4175 |
| Følsomhed | Fugtighed |
| Mængde | 50 g |
| CAS | 13813-19-9 |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Analyseprocentområde | <96% i D2O, 99,5% (isotopisk) |
| Molekylær formel | H2O4S |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Deuterosulfuric acid, 96-98% in D2O
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid-d2