Få mere at vide
Deuteriumoxid, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10254651 7.5 mL 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10254651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351430075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    252.24 DKK / 7.5ml
    Spare 7.76 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom% D
Tæthed 1.1050g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Brydningsindeks 1.328
Specifik vægtfylde 1.105
Viskositet 1,25 mPa (20 °C)
Mængde 7.5 mL
CAS 7789-20-0
Smeltepunkt 3,8 °C
Kogepunkt 101,4 °C
Molekylær formel H2O
Lineær formel D2O
MDL nummer MFCD00044636
Merck Index 15, 2942
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar, eksoterm reaktion.
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMIL [2H]O[2H]
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
Molekylvægt (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Formel vægt 20.02
Grad NMR