Få mere at vide
Deuteriumoxid, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,9 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10700981 7.5 mL 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10700981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320710075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 DKK
    323.14 DKK / 7.5ml
    Spare 9.86 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,9 atom % D
Tæthed 1.1050g/mL
Deuterium (D) 99,85% min.
Brydningsindeks 1.328
Specifik vægtfylde 1.105
Viskositet 1,25 mPa (20 °C)
Mængde 7.5 mL
CAS 7789-20-0
Smeltepunkt 3,8 °C
Kogepunkt 101,4 °C
Molekylær formel H2O
Lineær formel D2O
MDL nummer MFCD00044636
Merck Index 15, 2942
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar, eksoterm reaktion.
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMIL [2H]O[2H]
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
Molekylvægt (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Formel vægt 20.02
Grad NMR
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.