Få mere at vide
Deuteriumoxid, til NMR, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-99280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10584321
Brand: Thermo Scientific Acros 166300100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-20-0
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 20.03
MDL nummer MFCD00044636
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
SMIL [2H]O[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.8 atom % D
Tæthed 1.1050g/mL
Deuterium (D) 99.75% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.328
Specifik vægtfylde 1.105
Viskositet 1.25 mPa.s (20°C)
Mængde 10 mL
Smeltepunkt 3.8°C
Kogepunkt 101.4°C
Lineær formel D2O
Merck Index 15, 2942
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formel vægt 20.02
Grad NMR