Få mere at vide
Deuteriumoxid, for NMR, 99,8 atom % D
Artikelnummer. 10255880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
100ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255880 100 mL 100ml
10584321 10 mL -
16120891 25 mL -
16130891 500 mL -
10220953 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10255880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1403.01 DKK / 100ml
    Spare 46.99 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-20-0
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 20.03
MDL nummer MFCD00044636
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
SMIL [2H]O[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom % D
Tæthed 1.1050g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Brydningsindeks 1.328
Specifik vægtfylde 1.105
Viskositet 1,25 mPa (20 °C)
Mængde 100 mL
Smeltepunkt 3,8 °C
Kogepunkt 101,4 °C
Lineær formel D2O
Merck Index 15, 2942
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar, eksoterm reaktion.
Formel vægt 20.02
Grad NMR