Få mere at vide
Deuteriumoxid, for NMR, 100,0 atom % D
Artikelnummer. 16338186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Septum flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16338186 10 mL Septum flaske -
10760671 10 mL Glasflaske 10ml
10265880 50 mL Glasflaske 50ml
10275880 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16338186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166310101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    695.53 DKK / 10ml
    Spare 24.47 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-20-0
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 20.03
MDL nummer MFCD00044636
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, heavy water, water, heavy d2-o, heavy water-d2, water-d2, dideuterium oxide, deuterium oxide, deuterated water
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
SMIL [2H]O[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 100,0 atom % D
Tæthed 1.1050 g/mL
Deuterium (D) 99,95% min.
Emballage Septum flaske
Brydningsindeks 1.328
Specifik vægtfylde 1.105
Viskositet 1,25 mPa (20 °C)
Mængde 10 mL
Smeltepunkt 3,8 °C
Kogepunkt 101,4 °C
Lineær formel D2O
Merck Index 15, 2942
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: blandbar, exoterm reaktion.
Formel vægt 20.02
Grad NMR