Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deuterium oxide |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 100,0 atom % D |
| Tæthed | 1.1050g/mL |
| Deuterium (D) | 99,95% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.328 |
| Specifik vægtfylde | 1.105 |
| Viskositet | 1,25 mPa (20 °C) |
| Vis mere |