Få mere at vide
Deuteriumoxid, til NMR, 100,0 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Septum flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265880 50 mL Glasflaske 50ml
10760671 10 mL Glasflaske 10ml
16338186 10 mL Septum flaske -
10275880 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10265880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166310500
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-20-0
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 20.03
MDL nummer MFCD00044636
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
SMIL [2H]O[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 100.0 atom % D
Tæthed 1.1050g/mL
Deuterium (D) 99.95% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.328
Specifik vægtfylde 1.105
Viskositet 1.25 mPa.s (20°C)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt 3.8°C
Kogepunkt 101.4°C
Lineær formel D2O
Merck Index 15, 2942
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formel vægt 20.02
Grad NMR