Få mere at vide
Deuteriumoxid, 99,8% (isotopisk)
Artikelnummer. 11337088
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337088 250 g 250g
11327088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11337088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014764.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Deuteriumoxid bruges i nuklear magnetisk resonansspektroskopi (NMR). Det er også nyttigt til identifikation af labile hydrogener. Som en kilde til deuterium bruges det til fremstilling af specifikt mærkede isotopologer af organiske forbindelser. Det bruges ofte som en erstatning for vand i analysen af proteiner i opløsning ved at bruge fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR). Det finder anvendelse i visse typer atomreaktorer og i tritiumproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-20-0
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 20.03
MDL nummer MFCD00044636
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC navn [(²H)oxy](²H)
SMIL [2H]O[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium Oxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Tæthed 1,105 g/cm3 ved 20 °C
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.338
Følsomhed Fugtighed
Damptryk 6 hPa ved 25 °C
Mængde 250 g
Smeltepunkt 3,8 °C
Kogepunkt 101,4 °C
Analyseprocentområde 99,8% (Isotopisk)
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 20.03