Få mere at vide
Fisherbrand™ Deuterium lamper
Artikelnummer. 16290942 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ABI 757 759 783A 785A 1000S
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD lang levetid
Agilent 1100, 1200 FAR
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimate UVD 3000
Hitachi L & U-serien
Jasco UV970 975 1570 1575
Jasco V 500 530 550 560 570
PE Lambda 2 til 45.800.900 Bio
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV-spec, BioSpec-mini
Vand Acquity 2489/2998
Varian Prostar 325 335
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Waters 2487 lang levetid
Waters 996, 2996 PDA lang levetid
Pakningsstørrelse:
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
16290942 Vand Acquity 2489/2998 Hver
16200942 Agilent 1100, 1200 G1315/G1365 -
16260942 Shimadzu UV-spec, BioSpec-mini -
16280942 Varian Prostar 340 345 -
16240942 Hitachi L & U-serien -
16290932 ABI 757 759 783A 785A 1000S -
16230942 Jasco V 500 530 550 560 570 -
16210942 Agilent 1290 DAD -
16250942 PE Lambda 2 til 45.800.900 Bio -
16220942 Jasco UV970 975 1570 1575 -
16270942 Varian Prostar 330 DAD -
15314068 Agilent 1100 VWD lang levetid Hver
15324078 Shimadzu LC2010, D2 Hver
15334078 Varian UV50/100/200 9050 Hver
15344068 Agilent 1100 DAD, 8453 Hver
15344078 Varian Prostar 325 335 Hver
15354068 Agilent 1100, 1200 FAR Hver
15364068 Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25 Hver
15364078 Waters 996, 2996 PDA lang levetid Hver
15374068 Dionex Ultimate UVD 3000 Hver
15374078 Waters 2487 lang levetid Hver
15394068 Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 16290942
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til kompatibilitet med en række forskellige instrumenter. Fisherbrand™ Deuterium-lamper er individuelt testet, certificeret og garanteret til de samme specifikationer som OEM.
  • Produceret i topmoderne produktionsfaciliteter godkendt af lampeproducenter
  • Fuld sporbarhed af fremstillede produkter
  • Lamper fås til alle større instrumenter
Tekniske data
Lyskilde UV
Bølgelængde 400/185 nm
Blændestørrelse (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (udstyr) Vand Acquity 2489/2998
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Deuterium lampe