Få mere at vide
Fisherbrand™ Deuterium lamper
Artikelnummer. 16200942 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD lang levetid
Agilent 1100, 1200 DAD
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimativ UVD 3000 Nano LC D2
Hitachi L & U-serien
Jasco UV970 975 (B&C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 & 7800 7850
PE Lambda 2 til 45 800 900 Bio , 55X Series LC480
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV Spec, BioSpec-mini
Vand Acquity 2489/2998
Varian Prostar 325 335 lang levetid
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Waters 2487 lang levetid
Waters 996, 2996 PDA med lang levetid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16200942
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til kompatibilitet med en række forskellige instrumenter. Fisherbrand™ Deuterium-lamper er individuelt testet, certificeret og garanteret til de samme specifikationer som OEM.
  • Produced in state of the art manufacturing facilities approved by lamp manufacturers
  • Full traceability of manufactured products
  • Lamps available for all major instruments
Tekniske data
Lyskilde UV
Bølgelængde 400/185 nm
Blændestørrelse (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (udstyr) Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Emballagemængde 1 Ea.
Produkttype Deuterium Lamp