Få mere at vide
Biochrom Deuterium lampe udskiftning
Artikelnummer. 15950591 Shop alle Harvard Bioscience produkter
Skift visning
Produkttype:
Udskiftningslampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15950591 Udskiftningslampe Hver
1 options
Artikelnummer. 15950591 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80700050
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Deuterium Lampe Erstatning velegnet til Biochrom Ultrospec 8000/9000 og Libra S80/S90.
  • For Biochrom Ultrospec 8000/9000 og Libra S80/S90
Tekniske data
Lyskilde Deuterium
Spænding 110/240 V
Til brug med (udstyr) Ultrospec 8000, 9000 og Libra S80, S90 UV-synlige spektrofotometre
Produkttype Udskiftningslampe