Få mere at vide
Deuteriumchlorid, til NMR, 20 vægtprocent. % opløsning i D2O, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16378216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
16378216 25 mL
1 options
Artikelnummer. 16378216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    704.49 DKK / 25ml
    Spare 65.51 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium chloride
Tæthed 1.2000 g/mL
Brydningsindeks 1.3726
Specifik vægtfylde 1.2
Mængde 25 mL
CAS 7698-05-7
Kogepunkt 108,0 °C
Molekylær formel ClH
Lineær formel DCl
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMIL [1H+].[Cl-]
IUPAC navn protonchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
Formel vægt 37.47
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deuterium chloride, 20 wt. % solution in D2O
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride