Få mere at vide
Deuteriumchlorid, til NMR, 1 M opløsning i D2O, 99,8 atom% D, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deuterium chloride |
| Navn note | 1M-opløsning i D2O, 99,8 atom% D |
| Tæthed | 1.1400g/mL |
| Deuterium (D) | 99,8% min. (NMR) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Mængde | 100 mL |
| CAS | 7698-05-7 |
| Molekylær formel | ClH |
| Lineær formel | DCl |
| MDL nummer | MFCD00044642 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Deuterium chloride, 1M solution in D2O
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride