Få mere at vide
Deuterium chloride, 20% w/w in D{2}O, 99.96% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052022
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11324558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042406.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7698-05-7
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00044642
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Synonym deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium chloride
Fysisk form Væske
Farve Farveløs til gul
Navn note Isotopic
Tæthed 1.20 g/mL
Lugt Acidic
Emballage Ampul af klart glas
Brydningsindeks 1.373
Følsomhed Light and Moisture
Mængde 5 g
Kogepunkt 108°C
FN nummer UN1789
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 37.47
Procent renhed ≥99.96%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w in D2O