Få mere at vide
Deuteriumchlorid, 20 % w/w i D{2}O, 99,96 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324558
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324558 5 g 5g
11314558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11324558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042406.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7698-05-7
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00044642
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Synonym deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium chloride
Fysisk form Væske
Farve Farveløs til gul
Navn note Isotop
Tæthed 1.20 g/mL
Lugt Surt
Emballage Ampul af klart glas
Brydningsindeks 1.373
Følsomhed Lys og fugtighed
Mængde 5 g
Kogepunkt 108 °C
FN nummer UN1789
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 37.47
Procent renhed ≥99.96%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w in D2O