Få mere at vide
Deuterium bromide, 48% w/w in D{2}O, 99+% (Isotopic)
Artikelnummer. 11354558
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354558 50 g 50g
11344558 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11354558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042408.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
NMR opløsningsmiddel
NMR opløsningsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13536-59-9
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 81.918
MDL nummer MFCD00044232
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Synonym deuterium bromide, hydrobromic acid-d, deutero-bromide, dbr solution, deuterium bromide solution, bromo 2 h, deuterium bromide, 99 atom % d, deuterium bromide w/w in d2o, deuterium bromide 98.0atom%d in d2o, deuterium bromide solution, 47 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 518779
SMIL Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deuterium bromide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotopic
Emballage Ampul af klart glas
Følsomhed Light and Moisture
Mængde 50 g
Kogepunkt 126°C
FN nummer UN1788
Formel vægt 81.93
Procent renhed ≥99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 48% w/w in D2O