missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deuterated PAH Mixture 189 10 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(a)pyrene D12∣Benzo(b)fluoranthene D12∣Benzo[a]anthracene D12∣Chrysene D12 |
| CAS | 63466-71-7, 93951-98-5, 1718-53-2, 1719-03-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Toluene |
| Mængde | 5x1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Benzo(b)fluoranthene D12 9.868 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 10.02 μg/mL∣Chrysene D12 10.04 μg/mL∣Benzo[a]anthracene D12 10.09 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?